Learn More
2,2',4'-Tricloroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489792 500 g 500 g
11469792 25 g 25 g
11479792 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489792 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10835.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4252-78-2 | C8H5Cl3O | 223.477 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4252-78-2
Fórmula molecular C8H5Cl3O
Peso molecular (g/mol) 223.477
Número MDL MFCD00000934
Clave InChI VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
PubChem CID 20250
Nombre IUPAC 2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4'-Trichloroacetophenone
Punto de fusión 52°C to 56°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN2923
Beilstein 957098
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.49
Porcentaje de pureza 97%