Learn More
2-[2-[4-[(R)-(4-Clorofenil)fenilmetil]-1-piperazinil]etoxi]acetamida, TRC
Código de producto. 30368115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368115 10 mg 10 miligramos
30366900 25 mg -
30353280 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC59649510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 909779-33-5
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 387.9
Sinónimo Levocetirizine Amide, (R)-2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide, Acetamide, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etoxiacetamida
SMILES NC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Levocetirizine Amide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)25-12-10-24(11-13-25)14-15-27-16-20(23)26/h1-9,21H,10-16H2,(H2,23,26)/t21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1714