Learn More
Ácido 2-[2-(4-metoxifenil)etil]benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]benzoic Acid |
| CAS | 14525-71-4 |
| Fórmula molecular | C16H16O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | o-(p-Methoxyphenethyl)benzoic Acid, 2-[2-(p-Methoxyphenyl)ethyl]benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O3/c1-19-14-10-7-12(8-11-14)6-9-13-4-2-3-5-15(13)16(17)18/h2-5,7-8,10-11H,6,9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1ccc(CCc2ccccc2C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(4-metoxifenil)etil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1099 |