Learn More
2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-feniletil]-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida (4-fluoro-alfa-(2-metil-1-oxopropil)-γ -oxo-N,beta-difenilbencenobutanamida), Mikromol™
Descripción
2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-feniletil]-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida (4-fluoro-alfa-(2-metil-1-oxopropil)-γ -oxo-N,beta-difenilbencenobutanamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenylbenzene butanamide |
| CAS | 125971-96-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenylbenzene butanamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H24 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenylbenzenebutanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H24FNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-21-11-7-4-8-12-21)22(18-9-5-3-6-10-18)25(30)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(F)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-feniletil]-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida |
| Mostrar más |