Learn More
Ácido 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-etil]-4-metil-3-oxo-pentanoico, (4-benciloxi-fenil)-amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid, (4-Benzyloxy-phenyl)-amide |
| CAS | 163217-67-2 |
| Fórmula molecular | C33H30FNO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-beta-phenyl-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]benzenebutanamide, 4-Methyl-3-oxo-N-(4-benzyloxyphenyl)-2-[1-phenyl-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]pentamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-11-7-4-8-12-24)32(37)25-13-15-26(34)16-14-25)33(38)35-27-17-19-28(20-18-27)39-21-23-9-5-3-6-10-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(F)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-feniletil]-4-metil-3-oxo-N-(4-fenilmetoxifenil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 523.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.2159 |