Learn More
Ácido 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-d5-etil]-4-metil-3-oxo-pentanoico, (4-benciloxi-fenil)-amida, TRC
Código de producto. 30403468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403468 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30403468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5957381MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid, (4-Benzyloxy-phenyl)-amide
CAS 1020719-44-1
Fórmula molecular C33H25D5FNO4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-beta-phenyl-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]benzenebutanamide-d5, 4-Methyl-3-oxo-N-(4-benzyloxyphenyl)-2-[1-phenyl-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]pentamide-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-11-7-4-8-12-24)32(37)25-13-15-26(34)16-14-25)33(38)35-27-17-19-28(20-18-27)39-21-23-9-5-3-6-10-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38)/i4D,7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C(C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)C(=O)C(C)C)C(=O)c4ccc(F)cc4)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etil]-4-metil-3-oxo-N-(4-fenilmetoxifenil)pentanamida
Peso molecular (g/mol) 528.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.2473