Learn More
Ácido 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-d5-etil]-4-metil-3-oxo-pentanoico, (2-benciloxi-fenil)-amida, TRC
Código de producto. 30389317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389317 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30389317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5957361MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-ox
CAS 1020719-43-0
Fórmula molecular C33 2H5 H25 F N O4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-13-7-4-8-14-24)32(37)25-17-19-26(34)20-18-25)33(38)35-27-15-9-10-16-28(27)39-21-23-11-5-3-6-12-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38)/i4D,7D,8D,13D,14D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C(C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)C(=O)C(C)C)C(=O)c4ccc(F)cc4)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2-[2-(4-fluorofenil)-2-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)etil]-4-metil-3-oxo-N-(2-fenilmetoxifenil)pentanamida
Peso molecular (g/mol) 528.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.2473