Learn More
2-[(2,4-Dimetilfenil)sulfanil]anilina, TRC
Código de producto. 30387741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387741 1 g
30369289 5 g
30376476 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4473351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019453-85-0
Fórmula molecular C14H15NS
Peso molecular (g/mol) 229.34
Sinónimo 2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]benzenamine
Nombre IUPAC 2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilina
SMILES Cc1ccc(Sc2ccccc2N)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0925