Learn More
Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico, Mikromol™
Código de producto. 30459373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459373 4 x 25 mg -
17923146 25 mg 25 miligramos
17971346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459373 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0133.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
CAS 2513-33-9
Nombres de analitos o componentes 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 258.23
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258,0528 g/mol