Learn More
Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 2513-33-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H10 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fluorescein Sodium Imp. C (EP), Fluorescein Imp. C (EP), Fluorescein USP Related Compound C, Fluorescein USP RC C, 2-(2,4-Dihydroxybenzoyl)benzoic Acid, Fluorescein Related Compound C, Fluorescein Sodium Impurity C, Fluorescein Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-5-6-11(12(16)7-8)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7,15-16H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(O)cc2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4-dihidroxibenzoil)benzoico |
| Mostrar más |