Learn More
2-(2,4-difluorofenil)propano-1,2,3-triol, Mikromol™
Código de producto. 30050304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050304 100 mg 100 miligramos
30050628 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050304 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0235.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(2,4-difluorofenil)propano-1,2,3-triol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
CAS 173837-65-5
Nombres de analitos o componentes 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 F2 O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2
SMILES OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)propano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 204.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0598 g/mol