Learn More
2-(2,4-difluorofenil)propan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-ol |
| CAS | 51788-81-9 |
| Fórmula molecular | C9H10F2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4-Difluoro-alpha,alpha-dimethyl-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10F2O/c1-9(2,12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,12H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccc(F)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 172.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.07 |