Learn More
2-(2,4-difluorofenil)-2-propen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol |
| CAS | 141113-36-2 |
| Fórmula molecular | C9H8F2O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,4-Difluoro-beta-methylene-benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8F2O/c1-6(5-12)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,12H,1,5H2 |
| SMILES | OCC(=C)c1ccc(F)cc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 170.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0543 |