Learn More
2-(2,4-Difluorofenil)-1,2,3-propanetriol, TRC
Código de producto. 30387867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387867 5 g
30376345 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387867 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4481055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173837-65-5
Fórmula molecular C9 H10 F2 O3
Peso molecular (g/mol) 204.17
Sinónimo 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Nombre IUPAC 2-(2,4-difluorofenil)propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0598