Learn More
2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-3-bromopropan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 150194-52-8 |
| Fórmula molecular | C11 H10 Br F2 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2RS)-1-Bromo-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. H (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BrF2N3O/c12-4-11(18,5-17-7-15-6-16-17)9-2-1-8(13)3-10(9)14/h1-3,6-7,18H,4-5H2 |
| SMILES | OC(CBr)(Cn1cncn1)c2ccc(F)cc2F |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 318.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.9975 |