Learn More
2-(2,4-Diclorofenil)-oxirano, TRC
Código de producto. 30383918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383918 50 mg -
30372777 10 mg 10 miligramos
30381576 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47568350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13692-15-4
Fórmula molecular C8H6OCl2
Peso molecular (g/mol) 189.03
Sinónimo Oxirane, 2-(2,4-dichlorophenyl)- (ACI), 2-(2,4-Dichlorophenyl)oxirane (ACI), Benzene, 2,4-dichloro-1-(epoxyethyl)- (8CI), Oxirane, (2,4-dichlorophenyl)- (9CI), (2,4-Dichlorophenyl)oxirane
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)oxirano
SMILES Clc1ccc(C2CO2)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4-Dichlorophenyl)-oxirane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8-4-11-8/h1-3,8H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.9796