Learn More
(±)-2-(2,4-Diclorofenil)-2-hidroxietilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine |
| CAS | 88965-93-9 |
| Fórmula molecular | C8H9Cl2NO |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-(Aminomethyl)-2,4-dichlorobenzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,12H,4,11H2 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(O)CN)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(2,4-diclorofenil)etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 206.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.01 |