Learn More
(± Ácido )-2-(2,4-diclorofenoxi-d3)propiónico, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichlorprop-D3 (phenoxy-D3) |
| CAS | 1219803-66-3 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H5 Cl2 O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 2-(2,4-Dichlorophenoxy-3,5,6-d3)propanoic acid, (±)-2-(2,4-Dichlorophenoxy-d3)propionic Acid, Dichlorprop-d3, Dichlorprop-D3 (phenoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5 H,1H3,(H,12,13)/i2D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC(C)C(=O)O)c(Cl)c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,4-dicloro-3,5,6-trideuteriofenoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.0825 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0039 g/mol |
| Mostrar más |