Learn More
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etilo 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]acetato, Mikromol™
Descripción
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etilo 2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]acetato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate |
| CAS | 1798840-31-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Di(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl))-2-propoxyethyl Propionate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C40H42N6O3S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl 2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)acetate, Quetiapine EP Impurity C |
| SMILES | O=C(CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24)OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68 |
| Peso molecular (g/mol) | 718.94 |
| Cantidad | 25 mg |