Learn More
2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepina-11-il)piperazina-1-il)etoxi)etanol, TRC
Código de producto. 17991705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991705 25 mg 25 miligramos
17921705 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD41710525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 848814-27-7
Fórmula molecular C21 H27 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 401.52
Sinónimo 1-[2-[(2-Aminophenyl)thio]benzoyl]-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-piperazine, [2-[(2-Aminophenyl)thio]phenyl][4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone, Quetiapine EP Impurity F
Nombre IUPAC [2-(2-aminofenil)sulfanilfenilo]-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazina-1-il]metanona
SMILES Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27N3O3S/c22-18-6-2-4-8-20(18)28-19-7-3-1-5-17(19)21(26)24-11-9-23(10-12-24)13-15-27-16-14-25/h1-8,25H,9-16,22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1773