Learn More
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)-1-oxidopiperazin-1-il]etoxi]etanol (N-óxido de quetiapina), Mikromol™
Descripción
2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)-1-oxidopiperazin-1-il]etoxi]etanol (N-óxido de quetiapina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide) |
| CAS | 1076199-40-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (Quetiapine N-Oxide) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Quetiapine Fumarate Imp. H (EP), Quetiapine Imp. H (EP), Quetiapine USP Related Compound H, Quetiapine USP RC H, 2-[2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-oxidopiperazin-1-yl]ethoxy]ethanol, Quetiapine N-Oxide, Quetiapine Related Compound H, Quetiapine Fumarate Impurity H, Quetiapine Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-14-16-27-15-13-24(26)11-9-23(10-12-24)21-17-5-1-3-7-19(17)28-20-8-4-2-6-18(20)22-21/h1-8,25H,9-16H2 |
| SMILES | OCCOCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(4-benzo[b][1,4]benzotiazepin-6-il-1-oxidopiperazin-1-io-1-il)etoxi]etanol |
| Mostrar más |