Learn More
Ácido 2-(2-(4-clorofenoxi)fenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-(4-Chlorophenoxy)phenyl)acetic Acid |
| CAS | 25563-04-6 |
| Fórmula molecular | C14H11ClO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [o-(p-Chlorophenoxy)phenyl]-acetic Acid, 2-(4-Chlorophenoxy)phenylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClO3/c15-11-5-7-12(8-6-11)18-13-4-2-1-3-10(13)9-14(16)17/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(Cl)C=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-(4-clorofenoxi)fenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 262.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.04 |