Learn More
Ácido 2-[2-(4'-cloro-bifenil-4-il)-2-oxo-etil]acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-(4'-Chloro-biphenyl-4-yl)-2-oxo-ethyl]acrylic Acid |
| CAS | 58211-82-8 |
| Fórmula molecular | C17 H13 Cl O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13ClO3/c1-11(17(20)21)10-16(19)14-4-2-12(3-5-14)13-6-8-15(18)9-7-13/h2-9H,1,10H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)CC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[4-(4-clorofenil)fenil]-2-metilideno-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 300.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.0553 |