Learn More
Sulfato de 2,2'-((4-aminofenil)azanediil)dietanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| CAS | 54381-16-7 |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O2 . H2 O4 S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bisethanol sulfate, 4-Amino-N,N-di(β-hydroxyethyl)aniline sulfate, N,N-Bis(2-hydroxy)-p-phenylenediamine sulfate, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate, N,N-Bis(hydroxyethyl)-p-phenylenediamine sulfate, N,N-Bis(β-hydroxyethyl)-p-phenylenediamine monosulfate, Ro 371, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine sulfate, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-1,4-phenylenediamine Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O2.H2O4S/c11-9-1-3-10(4-2-9)12(5-7-13)6-8-14;1-5(2,3)4/h1-4,13-14H,5-8,11H2;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)N(CCO)CCO.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-amino-N-(2-hidroxietil)anilino]etanol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3247 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0886 |