Learn More
2-[2-[4-(9-clorodibenzo[b,f]-[1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etanol, Mikromol™
Descripción
2-[2-[4-(9-Clorodibenzo[b,f]-[1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il]etoxi]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| CAS | 1371638-11-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-[4-(9-Chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H24 Cl N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[2-[4-(9-chlorodibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, Quetiapine Fumarate Imp. L (EP), Quetiapine Fumarate Impurity L, Quetiapine Impurity L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24ClN3O2S/c22-17-5-3-7-19-20(17)23-21(16-4-1-2-6-18(16)28-19)25-10-8-24(9-11-25)12-14-27-15-13-26/h1-7,26H,8-15H2 |
| SMILES | OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3c(Cl)cccc3Sc4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-(4-clorobenzo[b][1,4]benzotiazepin-6-il)piperazin-1-il]etoxi]etanol |
| Mostrar más |