Learn More
2,2,4,6,6-pentametilheptano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325324 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325324 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15975500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
CAS 13475-82-6
Nombres de analitos o componentes 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H26
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4,6,6-pentametilheptano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 170.33
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.2035 g/mol