Learn More
Clorhidrato de ácido 2-[2-[[4-[(5S)-5- (5-cloro-2-tienil)carbonil]amino]metil]-2-oxo-3-oxazolidinil]fenil]amino]etoxi]-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-[(4-[(5S)-5-[([(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino)methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl)phenyl]amino]ethoxy]-acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 931117-61-2 |
| Fórmula molecular | C19H20ClN3O6S.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acetic acid, 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2-[2-[[4-[(5S)-5-[[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20ClN3O6S.ClH/c20-16-6-5-15(30-16)18(26)22-9-14-10-23(19(27)29-14)13-3-1-12(2-4-13)21-7-8-28-11-17(24)25;/h1-6,14,21H,7-11H2,(H,22,26)(H,24,25);1H/t14-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)COCCNc1ccc(cc1)N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[2-[4-[(5S)-5-[[(5-clorotiofeno-2-carbonil)amino]metil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]anilino]etoxi]acético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 490.3575 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.0528 |