Learn More
Ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi)propiónico, TRC
Código de producto. 30450070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450070 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30450070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774460100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprop
CAS 93-72-1
Fórmula molecular C9 H7 Cl3 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Propanoic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Propionic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Fenoprop, (±)-Silvex, 2,4,5-TCPP, 2,4,5-TCPPA, 2,4,5-TP, 2,4,5-Trichlorophenoxypropanoic acid, 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid, 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2',4',5'-Trichloro-phenoxy)-propionic acid, Color-Set, Fenoprop, Fenormone, Fruitone T, Kurosal G, Phenoprop, Silvex, Silvi-Rhap, Sta-fast, α-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
SMILES CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi)propanoico
Peso molecular (g/mol) 269.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.9461