Learn More
Ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi)propiónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11308005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308005 25 g 25 g
11397995 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08136.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-72-1
Fórmula molecular C9H7Cl3O3
Peso molecular (g/mol) 269.50
Número MDL MFCD00002646
Clave InChI ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fenoprop, silvex, 2-2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid, double strength, fenormone, propon, color-set, aqua-vex, sta-fast, fruitone t
PubChem CID 7158
ChEBI CHEBI:34758
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4,5-triclorofenoxi)propanoico
SMILES CC(OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Punto de fusión 176°C to 180°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 1985768
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.51
Porcentaje de pureza 96%