Learn More
2,2', 4,5,5'-Pentaclorobifenilo, TRC
Código de producto. 30423857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423857 10 mg -
30416970 25 mg -
30428102 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22040010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37680-73-2
Fórmula molecular C12 H5 Cl5
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,5,5'-pentachloro-, 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',4,5,5'-PCB, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl, 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl, 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl, CB 101, K 101, PCB 101, 2,2',4,5,5'-PentaCB
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-(2,5-diclorofenil)benceno
SMILES Clc1ccc(Cl)c(c1)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 101
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8834