Learn More
2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-bifenilo, TRC
Código de producto. 30449775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449775 100 mg 100 miligramos
30453904 500 mg 500 miligramos
30449579 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT305780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1820-59-3
Fórmula molecular C12H6N4O8
Peso molecular (g/mol) 334.2
Sinónimo 2,2',4,4'-Tetranitrobiphenyl, 2,4,2',4'-Tetranitrobiphenyl, NSC 97248
SMILES NC1Cc2c(C1)cc3c(OCO3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-biphenyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6N4O8/c17-13(18)7-1-3-9(11(5-7)15(21)22)10-4-2-8(14(19)20)6-12(10)16(23)24/h1-6H