Learn More
Ácido 2,2,4,4-tetrametilciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H20 O2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,4,4-tetrametilciclohexano-1-carboxílico |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.275 |
| Mostrar más |