Learn More
Ácido 2,2,4,4-tetrametilciclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30457031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457031 25 mg 25 miligramos
30457203 10 mg 10 miligramos
30453316 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT82425525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Nombres de analitos o componentes 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H20 O2
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O2/c1-10(2)6-5-8(9(12)13)11(3,4)7-10/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1(C)CCC(C(=O)O)C(C)(C)C1
Nombre IUPAC Ácido 2,2,4,4-tetrametilciclohexano-1-carboxílico
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 184.275
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.146