Learn More
2,2,4,4-Tetrametil-3-pentanona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10617780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10617780 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10617780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434760010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
CAS 815-24-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 150.0°C to 155.0°C
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H18O
Número MDL MFCD00008845
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.824
Sinónimo hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Clave InChI UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetrametilpentan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 142.24
PubChem CID 13152
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.