Learn More
2,2,4,4-tetrametil-1,3-ciclobutanodiol, TRC
Código de producto. 30451854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451854 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30451854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT889765500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane
CAS 3010-96-6
Fórmula molecular C8 H16 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Dihydroxy-2,2,4,4-tetramethylcyclobutane, 2,2,4,4-Tetramethyl-1,3-cyclobutandiol, 2,4-Dihydroxy-1,1,3,3-tetramethylcyclobutane, NSC 46473, Tetramethyl-1,3-cyclobutanediol, 1,3-Cyclobutanediol','2,2,4,4-tetramethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h5-6,9-10H,1-4H3
SMILES CC1(C)C(O)C(C)(C)C1O
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetrametilciclobutano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 144.211
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.115