Learn More
2,2', 4,4'-Tetrahidroxibenzofenona, TRC
Código de producto. 17982665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982665 5 g 5 g
17913725 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2959005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-55-5
Fórmula molecular C13 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 246.2155
Sinónimo Benzophenone, 2,2',4,4'-tetrahydroxy- (6CI,8CI), Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxy diphenyl ketone, 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone, 2,4,2',4'-Tetrahydroxybenzophenone, BP 2, Benzophenone 2, Dainsorb P 6, Eversorb 51, NSC 38556, SUV 1, Seesorb 106, Sumisorb 150, T 0118, Uvinul 3050, Uvinul D 50
Nombre IUPAC bis(2,4-dihidroxifenil)metanona
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccc(O)cc2O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O5/c14-7-1-3-9(11(16)5-7)13(18)10-4-2-8(15)6-12(10)17/h1-6,14-17H
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0528
Porcentaje de pureza >95%