Learn More
2,2',4,4'-Tetrahidroxibenzofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493933 25 g 25 g
11403943 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10237.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2′,4,4′-tetrahidroxibenzofenona se utiliza como materia prima de los absorbedores ultravioletas en cosméticos, plásticos, resinas y caucho. Se utiliza como productos intermedios farmacéuticos y materiales sensibles a la luz. También se utiliza como adyuvante farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-55-5
Fórmula molecular C13H10O5
Peso molecular (g/mol) 246.218
Número MDL MFCD00002278
Clave InChI WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
PubChem CID 8571
Nombre IUPAC bis(2,4-dihidroxifenil)metanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Punto de fusión 198°C to 203°C
Densidad 1.216
Cantidad 25 g
Beilstein 1914746
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.22
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4,4-Tetrahydroxybenzophenone