Learn More
2,2',4,4'-tetrahidro-5,5'-dimetil-2,2'-bis(4-metilfenil)[4,4'-bi-3H-pirazol]-3,3'-diona, TRC
Código de producto. 30456653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30456653 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30456653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89052025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione
CAS 102827-44-1
Fórmula molecular C22 H22 N4 O2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N4O2/c1-13-5-9-17(10-6-13)25-21(27)19(15(3)23-25)20-16(4)24-26(22(20)28)18-11-7-14(2)8-12-18/h5-12,19-20H,1-4H3
SMILES CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccc(C)cc3)C)c4ccc(C)cc4
Nombre IUPAC 5-metil-4-[3-metil-5-oxo-1-(p-tolil)-4H-pirazol-4-il]-2-(p-tolil)-4H-pirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 375.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.1821
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.