Learn More
2,2',4,4'-tetrahidro-5,5'-dimetil-2,2'-bis(4-metilfenil)[4,4'-bi-3H-pirazol]-3,3'-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',4,4'-Tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-bis(4-methylphenyl)[4,4'-bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione |
| CAS | 102827-44-1 |
| Fórmula molecular | C22 H22 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22N4O2/c1-13-5-9-17(10-6-13)25-21(27)19(15(3)23-25)20-16(4)24-26(22(20)28)18-11-7-14(2)8-12-18/h5-12,19-20H,1-4H3 |
| SMILES | CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)c3ccc(C)cc3)C)c4ccc(C)cc4 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-4-[3-metil-5-oxo-1-(p-tolil)-4H-pirazol-4-il]-2-(p-tolil)-4H-pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 375.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1821 |