Learn More
2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-ditietano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437244 10 g 10 g
11447244 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21620.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1717-50-6 | C2F4S2 | 164.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1717-50-6
Fórmula molecular C2F4S2
Peso molecular (g/mol) 164.14
Número MDL MFCD00053538
Clave InChI MPOCEMBRPHOCMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluoro-1,3-dithietane, pubchem3989, acmc-1budt, 1, 2,2,4,4-tetrafluoro, 2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane, 1,3-dithietane,2,2,4,4-tetrafluoro, 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-dithietane
PubChem CID 74392
Nombre IUPAC 2,2,4,4-tetrafluoro-1,3-ditietano
SMILES FC1(F)SC(F)(F)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4-Tetrafluoro-1,3-dithietane
Densidad 1.6
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.393
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%