Learn More
2,2', 4,4',6-Pentabromodifenil Éter, TRC
Código de producto. 30133591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133591 100 mg 100 miligramos
17981585 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP237820100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 189084-64-8
Fórmula molecular C12 H5 Br5 O
Peso molecular (g/mol) 564.69
Sinónimo Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(2,4-dibromophenoxy)benzene, 2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl ether, BDE 100, PBDE 100
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2-(2,4-dibromofenoxi)benceno
SMILES Brc1ccc(Oc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 100 (2,2',4,4',6-Pentabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Br5O/c13-6-1-2-11(8(15)3-6)18-12-9(16)4-7(14)5-10(12)17/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 559.6257
Porcentaje de pureza >95%