Learn More
2,2,4,4,6,8,8-Heptametilnonano, 98,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11483802 100 mL
1 options
Código de producto. 11483802 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215732280
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS 4393-09-3
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.3%
Fórmula molecular C9H13NO2
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2,3-dimethoxybenzylamine, 2,3-dimethoxyphenyl methanamine, 1-2,3-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dimethoxy, 2,3-dimethoxy-benzylamine, 2,3-dimethoxy benzylamine, pubchem7399, 2,3-dimethoxybenzyl amine, acmc-2097fc
Clave InChI LVMPWFJVYMXSNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)CN
Nombre IUPAC (2,3-dimetoxifenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 167.21
PubChem CID 78106
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
Forma física Liquid