Learn More
2,2,4,4,6,6-Hexakis-fenil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinana, TRC
Código de producto. 30179904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179904 100 mg 100 miligramos
30180410 250 mg 250 miligramos
30180174 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH291018100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-63-0
Fórmula molecular C36 H30 O3 Si3
Peso molecular (g/mol) 594.878
Sinónimo hexaphenyl-Cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-Hexaphenylcyclotrisiloxane, Diphenylsiloxane cyclic trimer, Hexaphenylcyclotrisiloxane, NSC 127080
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis-fenil-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinano
SMILES O1[Si](O[Si](O[Si]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,6-Hexakis-phenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H30O3Si3/c1-7-19-31(20-8-1)40(32-21-9-2-10-22-32)37-41(33-23-11-3-12-24-33,34-25-13-4-14-26-34)39-42(38-40,35-27-15-5-16-28-35)36-29-17-6-18-30-36/h1-30H
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.15