Learn More
2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)-2Lambda5,4Lambda5,6Lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatrifosforina, TRC
Código de producto. 30134078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134078 2.5 g 2.50 g
17931985 250 mg 250 miligramos
17940975 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2939602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58943-98-9
Fórmula molecular C18H18F24N3O6P3
Peso molecular (g/mol) 921.23
Sinónimo 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosfacyclohexa-1,3,5-trieno
SMILES FC(F)C(F)(F)COp1(OCC(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F24N3O6P3/c19-7(20)13(31,32)1-46-52(47-2-14(33,34)8(21)22)43-53(48-3-15(35,36)9(23)24,49-4-16(37,38)10(25)26)45-54(44-52,50-5-17(39,40)11(27)28)51-6-18(41,42)12(29)30/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 921.0025
Porcentaje de pureza >95%