Learn More
2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3,4,4-hexafluorobutoxina)-2,2,4,4,6,6-hexahidro-1,3,5,2,4,6-Triazatrifosforina, TRC
Código de producto. 17964815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964815 10 mg 10 miligramos
17912865 5 mg 5 miligramos
17920535 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29397810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186406-47-3
Fórmula molecular C24H18F36N3O6P3
Peso molecular (g/mol) 1221.28
Sinónimo Hexakis(1H,1H,4H-hexafluorobutyloxy)phosphazine;
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)COP1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=NP(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=NP(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2,3,3,4,4-hexafluorobutoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18F36N3O6P3/c25-7(26)19(49,50)13(37,38)1-64-70(65-2-14(39,40)20(51,52)8(27)28)61-71(66-3-15(41,42)21(53,54)9(29)30,67-4-16(43,44)22(55,56)10(31)32)63-72(62-70,68-5-17(45,46)23(57,58)11(33)34)69-6-18(47,48)24(59,60)12(35)36/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 1220.9834
Porcentaje de pureza >95%