Learn More
2,2,4,4,6,6-Hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentil)oxi]-2 5,λ4 5,λ6 λ5-1,3,5,2,4,6-triazatrifosforina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2,4,4,6,6-Hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine |
| CAS | 16059-16-8 |
| Fórmula molecular | C30H18F48N3O6P3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexakis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexakis(1,1,5-hydroperfluoropentoxy)cyclotriphosphazene, Phospharol NF 100, X 100, X 100 (lubricant) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H18F48N3O6P3/c31-7(32)19(55,56)25(67,68)13(43,44)1-82-88(83-2-14(45,46)26(69,70)20(57,58)8(33)34)79-89(84-3-15(47,48)27(71,72)21(59,60)9(35)36,85-4-16(49,50)28(73,74)22(61,62)10(37)38)81-90(80-88,86-5-17(51,52)29(75,76)23(63,64)11(39)40)87-6-18(53,54)30(77,78)24(65,66)12(41)42/h7-12H,1-6H2 |
| SMILES | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COp1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)n1 |
| Nombre IUPAC | 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentoxi)-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 1521.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1520.9642 |