Learn More
2,2',4,4',5,6'-Éter hexabromodifenilo, TRC
Código de producto. 30132837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132837 100 mg 100 miligramos
17958219 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207122-15-4
Fórmula molecular C12 H4 Br6 O
Peso molecular (g/mol) 643.58
Sinónimo Benzene, 1,3,5-tribromo-2-(2,4,5-tribromophenoxy)-, 1,3,5-Tribromo-2-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene, 2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 154, PBDE 154, PBDE No. 154
Nombre IUPAC 1,2,4-tribromo-5-(2,4,6-tribromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)c(Br)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 154 (2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)12(10(18)2-5)19-11-4-7(15)6(14)3-8(11)16/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.5362
Porcentaje de pureza >95%