Learn More
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Código de producto. 30397605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397605 250 mg
30392987 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290835250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35065-27-1
Fórmula molecular C12 H4 Cl6
Peso molecular (g/mol) 360.88
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-hexachloro-, Biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-hexachloro- (6CI), 2,2',4,4',5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl, 2,4,5,2',4',5'-Hexachlorobiphenyl, CB 153, K 153, PCB 153, 2,2',4,4',5,5'-HexaCB
Nombre IUPAC 1,2,4-trichloro-5-(2,4,5-trichlorophenyl)benzene
SMILES Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB No. 153
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-11(17)9(15)1-5(7)6-2-10(16)12(18)4-8(6)14/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.8444
Porcentaje de pureza >95%