Learn More
2,2', 4,4', 5,5'-Éter hexabromodifenilo, TRC
Código de producto. 30133040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133040 100 mg 100 miligramos
17934695 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290730100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68631-49-2
Fórmula molecular C12 H4 Br6 O
Peso molecular (g/mol) 643.58
Sinónimo Benzene, 1,1'-oxybis[2,4,5-tribromo-, 1,1'-Oxybis[2,4,5-tribromobenzene], 2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether, BDE 153, PBDE 153, PBDE No. 153
Nombre IUPAC 1,2,4-tribromo-5-(2,4,5-tribromofenoxi)benceno
SMILES Brc1cc(Br)c(Oc2cc(Br)c(Br)cc2Br)cc1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBDE 153 (2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl Ether)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Br6O/c13-5-1-9(17)11(3-7(5)15)19-12-4-8(16)6(14)2-10(12)18/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.5362
Porcentaje de pureza >95%