Learn More
2,2'- 4-(3-Oxo-4-morfolinil)fenil]imino]bis[(2R)-2-hidroxi-3,1-propanediil]]bis[1H-isoindol-1,3(2H)-diona], TRC
Código de producto. 30427948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427948 250 mg
30424860 50 mg
30420211 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO858058250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1643354-27-1
Fórmula molecular C32H30N4O8
Peso molecular (g/mol) 598.6
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2,2'-[[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis- (ACI), 2,2'-[[[4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino]bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl]]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione] (ACI), 2,2'-[(2R,2'R)-[[4-(3-oxomorpholino)phenyl]azanediyl]bis(2-hydroxypropane-3,1-diyl)]bis(isoindoline-1,3-dione)
Nombre IUPAC 2-[(2R)-3-[N-[(2R)-3-(1,3-dioxoisoindol-2-il)-2-hidroxipropil]-4-(3-oxamorfolina-4-il)anilino]-2-hidroxipropil]isoindol-1,3-dione
SMILES O=C1N(C2=CC=C(N(C[C@@H](O)CN(C(C3=C4C=CC=C3)=O)C4=O)C[C@@H](O)CN(C(C5=C6C=CC=C5)=O)C6=O)C=C2)CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[((4-(3-Oxo-4-morpholinyl)phenyl]imino])bis[(2R)-2-hydroxy-3,1-propanediyl)]bis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione]
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H30N4O8/c37-22(17-35-29(40)24-5-1-2-6-25(24)30(35)41)15-33(20-9-11-21(12-10-20)34-13-14-44-19-28(34)39)16-23(38)18-36-31(42)26-7-3-4-8-27(26)32(36)43/h1-12,22-23,37-38H,13-19H2/t22-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.2064